Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
Tiene analitos con hidrofobicidad media o necesita una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima? Estas columnas ofrecen una extraordinaria sensibilidad y una excelente forma de pico.
Marca:  Thermo Scientific™ 25203-011001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10714817
  • 497.00€ / paquete de 4
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho protector, 4/paq.
10 mm
3 μm
175Å
60 °C
C8
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
1 mm
5800 psi (400 bar)
Desde 2 hasta 9
220 m²/g
L7
Hypersil GOLD
8%
Sí
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8 > 10mm L; D.I.: 1,0 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.