Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C4
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 5%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca:  Thermo Scientific™ 25503-032130
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10332835
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Para analitos muy hidrófobos, consiga separaciones más rápidas con excelentes formas de pico gracias a las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4. Al disponer de una hidrofobicidad inferior a la de las columnas C18 o C8, las columnas Hypersil GOLD C4 ofrecen una extraordinaria sensibilidad y una alta eficacia.
Selectividad similar, menor retención que las columnas C18 o C8
  • Permite realizar con éxito la retención y la separación de analitos con gran nivel de hidrofobicidad con esta columna de baja hidrofobicidad con cadena de alquilos de corta longitud
  • Es ideal para el análisis de proteínas y polipéptidos hidrófobos
Rendimiento superior
  • Formas de pico enormemente simétricas
  • Las columnas con un tamaño de partículas de 1,9 μm mejoran la velocidad y la eficacia
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
HPLC
5800 psi (400 bar)
De 2 a 8
220 m²/g
L26
Hypersil GOLD
5 %
Sí
2,1 mm
30 mm
3 μm
175Å
60 °C
C4
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase reversa
Fase reversa
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C4 > 2,1 mm (D.I.); 30mm (L); Tamaño partícula: 3 μm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.