Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ Phenyl-BDS
Utilícelas si necesita columnas robustas de uso general con selectividad aromática para laboratorios de control y garantía de calidad.
Marca: Thermo Scientific™ 28903-054630
Descripción
Al ser una columna con desactivación de base y selectividad única para compuestos aromáticos y ligeramente polares, puede utilizar las columnas para LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS como selectividad alternativa a las fases C18 o C8. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
- Columnas con desactivación de base de alta calidad
- Excepcional selectividad para compuestos aromáticos y ligeramente polares
- Fabricada según las condiciones ISO 9001:2000
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
Desde 2 hasta 9 | |
170 m²/g | |
L11 | |
Hypersil BDS | |
5 % | |
Sí |
4,6 mm | |
50 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
Fenilo (Ph) | |
Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.