Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ APS-2, tamaño de partículas de 5 μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 1,90%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Marca:  Thermo Scientific™ 30605-254030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11577481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos para HPLC Thermo Scientific Hypersil APS-2.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de aminoácidos Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM como alternativa.
  • En el modo de fase inversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
  • Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal
Información para pedidos:
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
HPLC
5800 psi (400 bar)
De 2,5 a 8
170 m²/g
L8
Hypersil Classical
1,9 %
No
4 mm
250 mm
5 μm
120 Å
60 °C
Amino (NH2)
Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Análisis de carbohidratos
Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ APS-2, tamaño de partículas de 5 μm >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.