Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de aminoácidos para HPLC Hypersil™ APS-2
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2.
Marca:  Thermo Scientific™ 30705-259270A
4088.93 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16338586
  • 4110.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Descripción
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2. Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000. Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • En el modo de fase reversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
  • Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna preparativa, estándar
HPLC preparativa
4300 psi (295 bar)
De 2,5 a 8
170 m²/g
L8
Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Análisis de carbohidratos
Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
20 mm
250 mm
5 μm
120 Å
60 °C
Amino (NH2)
2%
No
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de aminoácidos para HPLC Hypersil™ APS-2 >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.