Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de carbohidratos para HPLC Na+ HyperREZ™ XP
Disponible en formatos de H+, Ca+2, Pb+2y Na+ .
Marca:  Thermo Scientific™ 69310-057726
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11577531
  • 846.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Descripción
Disponibles en formatos de H+, Ca+2, Pb+2 y Na+, las columnas para LC de carbohidrato Na+ Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP son los contraiones correspondientes para satisfacer los requisitos de las aplicaciones.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.
  • Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
  • Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
  • Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Precolumna
LC-MS
363 psi (25 bar)
De 1 a 11
L58
Polímero esférico microporoso
Intercambio de ligandos
7,7 mm
50 mm
10 μm
85°C
Contraión Na+
Análisis de carbohidratos
Precolumna
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de carbohidratos para HPLC Na+ HyperREZ™ XP > Columna de análisis; carbohidrato Na+; 7,7 x 50 mm