Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™ Código de producto.: 11578300
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Código de producto. 11578300 Tienda Thermo Scientific Productos
10 mm, 5 μm, paquete de 2
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
Formato de columna:
Cartucho protector, 2/paq.
Columna de HTS, pack de 3
Columna de alta temperatura
Columna de análisis
Columna preparativa
Código de producto. 11578300
Marca: Thermo Scientific™ 35005013001
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Se utilizan para aumentar la retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Adecuado para resolver problemas de separaciones.
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad a C18
  • Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
  • pH estable de 0 a 14
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
  • Hardware de columna 100 % de acero inoxidable
  • Hardware de columna sin PEEK para su uso a temperaturas superiores a 120 °C
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 100 %
Cantidad Pack de 2
pH Desde 0 hasta 14
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 250 Å
Área de la superficie 120 m²/g
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tipo Cartucho protector
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con (equipo) Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Fase estacionaria Carbono grafitizado poroso
Temperatura máxima (métrico) 105°C
Material de embalaje Carbono grafitizado poroso
Fase Fase reversa
Tipo de columna Fase reversa
Línea de productos Hypercarb
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™ >