Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Se utilizan para aumentar la retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Marca:  Thermo Scientific™ 35003-033030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10057484
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Adecuado para resolver problemas de separaciones.
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad a C18
  • Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
  • pH estable de 0 a 14
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
  • Hardware de columna 100 % de acero inoxidable
  • Hardware de columna sin PEEK para su uso a temperaturas superiores a 120 °C
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
LC-MS
5800 psi (400 bar)
De 0 a 14
120 m²/g
Carbono grafitizado poroso
Esférico, carbono grafitizado poroso
Fase reversa
Columna de análisis
3 mm
30 mm
3 μm
250 Å
105°C
Hypercarb
100 %
Fase reversa
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™ >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.