Learn More
Ansell HyFlex™ 11-542 Lightweight Cut-Resistant Gloves, INTERCEPT™ Technology
Industrial Gloves features INTERCEPT Technology for a high level of protection of cut-resistance against lacerations.
293.00€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Negro |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16039631
|
Ansell
11542060 |
6 |
293.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16049631
|
Ansell
11542070 |
7 |
293.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16059631
|
Ansell
11542080 |
8 |
293.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16069631
|
Ansell
11542090 |
9 |
293.00€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16079631
|
Ansell
11542100 |
10 |
293.00€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16089631
|
Ansell
11542110 |
11 |
293.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High level of cut resistance
- High dexterity
- Comfortable and lightweight
- Dirt masking design for extended use life
- EN 407 Contact heat protection Level 1
- Fiberglass free
- Natural rubber latex free
- Silicone Free
Especificaciones
ANSI 4 | |
Tejido | |
Negro | |
Específico | |
Guantes resistentes a cortes | |
Operaciones de taller de prensa, manipulación de láminas y paneles metálicos, metalurgia, montaje, cambio de herramientas y moldes, corte de vidrio, fijación de componentes | |
Tejido | |
Fibra de aramida, acero inoxidable, nailon, spandex | |
HyFlex™ 11-542 | |
21,3 cm |
EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III | |
Nitrilo | |
ANSI A7 | |
Sí | |
EN 388:4X32F | |
Negro | |
Tecnología ANSELL GRIP™ | |
12 pares/bolsa de polietileno, 12 bolsas de polietileno/caja | |
8,4 in |