Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a los cortes HyFlex 11-542™, tecnología INTERCEPT™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Alto nivel de resistencia frente a cortes
- Gran movilidad
- Cómodos y ligeros
- Diseño que enmascara la suciedad para una mayor vida útil
- Protección térmica de contacto según la EN 407 de nivel 1
- Sin fibra de vidrio
- Caucho natural sin látex
- Sin silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A7 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Fibra de aramida, Fibra de acero inoxidable, Spandex, Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Mostrar más |