Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a los cortes HyFlex 11-542™, tecnología INTERCEPT™
Código de producto. 16069631 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16069631 9 12 pares
16039631 6 12 pares
16049631 7 12 pares
16059631 8 12 pares
16079631 10 12 pares
16089631 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 16069631 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11542090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.75€
    231.02€ / 12 pares
    Ahorro 120.73€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los guantes industriales cuentan con INTERCEPT Technology para un alto nivel de protección con resistencia frente a cortes contra laceraciones.
  • Alto nivel de resistencia frente a cortes
  • Gran movilidad
  • Cómodos y ligeros
  • Diseño que enmascara la suciedad para una mayor vida útil
  • Protección térmica de contacto según la EN 407 de nivel 1
  • Sin fibra de vidrio
  • Caucho natural sin látex
  • Sin silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Estructura Tejido
Coating Material Nitrilo
Color Negro
Cut Resistance Rating ANSI A7
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Fibra de aramida, Fibra de acero inoxidable, Spandex, Nitrilo
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 9
Norma EN388 EN 388:4X32F
Para utilizar con (aplicación) Operaciones de taller de prensa, manipulación de láminas y paneles metálicos, metalurgia, montaje, cambio de herramientas y moldes, corte de vidrio, fijación de componentes
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Ansell Tecnología de agarre
Material de revestimiento Fibra de aramida, acero inoxidable, nailon, spandex
Modelo 11542090
Cantidad 12 pares/bolsa de polietileno, 12 bolsas de polietileno/caja
Serie HyFlex™ 11-542
Longitud (imperial) 8,4 in
Longitud (métrico) 21,3 cm