Learn More
Ansell HyFlex™ 11-542 Lightweight Cut-Resistant Gloves, INTERCEPT™ Technology
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Alto nivel de resistencia frente a cortes
- Gran movilidad
- Cómodos y ligeros
- Diseño que enmascara la suciedad para una mayor vida útil
- Protección térmica de contacto según la EN 407 de nivel 1
- Sin fibra de vidrio
- Caucho natural sin látex
- Sin silicona
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Negro |
Cut Resistance Rating | ANSI A7 |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 11 |