Learn More
Ansell Guantes de poliéster spandex resistente a cortes HyFlex™ 11-528 con Intercept Technology™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- El revestimiento Intercept sin vidrio proporciona una mayor protección contra cortes
- Flexibilidad mejorada para un amplio rango de movimiento y sensibilidad al tacto al manipular piezas pequeñas
- Buen agarre para un manejo seguro en usos de secos a ligeramente aceitosos
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- El revestimiento de espuma NBR proporciona un nivel de resistencia a la abrasión ANSI 4
- Sin DMF
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Blue |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Específico |
Latex Free | No |
Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
Tipo de producto | Mechanical Protection Gloves |
Tamaño | 11 |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell Guantes de poliéster spandex resistente a cortes HyFlex™ 11-528 con Intercept Technology™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido