Learn More
Ansell HyFlex™ 11-528 Cut-Resistant Polyester Spandex Gloves with Intercept Technology™
Glass-free intercept liner is skin friendly, and provides ANSI A2 Cut Protection. NBR Foam coating enhances grip capabilities in dry, or light oil applications.
Marca: Ansell 11528100
Detalles adicionales : Peso : 5.47000kg
Descripción
- El revestimiento Intercept sin vidrio proporciona una mayor protección contra cortes
- Flexibilidad mejorada para un amplio rango de movimiento y sensibilidad al tacto al manipular piezas pequeñas
- Buen agarre para un manejo seguro en usos de secos a ligeramente aceitosos
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- El revestimiento de espuma NBR proporciona un nivel de resistencia a la abrasión ANSI 4
- Sin DMF
Especificaciones
Montaje de automoción, fabricación de metales, minería y transporte | |
Tejido | |
11-528 | |
Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 | |
3X32B | |
ANSI A2 | |
18 |
Unisex | |
Hilo Ansell Intercept Technology™ | |
10 | |
ANSI 4 | |
Nitrilo | |
Específico |