missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Guantes para cuchillas sin costuras HyFlex™ 11-425 con Intercept™ Technology
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
6
Descripción
- Los guantes ofrecen una combinación de resistencia contra cortes y abrasiones
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- Diseñado para simplificar el proceso de selección de la protección manual
- El sistema codificado por colores ayuda a educar a los trabajadores sobre los diferentes niveles de riesgo

Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Específico |
Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | 4X43C |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Ansell Guantes para cuchillas sin costuras HyFlex™ 11-425 con Intercept™ Technology >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido