Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10562764
Clorhidrato de hidroxilamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562764
2.5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10562764
Marca: Thermo Scientific Acros 412050025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-11-1
Fórmula molecular ClH4NO
Peso molecular (g/mol) 69.49
Número MDL MFCD00051089
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nombre IUPAC hidroxilamina; clorhidrato
SMILES Cl.NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión 155°C to 158°C
Nombre de nota 96+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Índice Merck 15, 4867
Información de solubilidad Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.49
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Grado Reactivo ACS
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.05% max
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465455 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog Number412055000,412051000,412050025
Número de loteA0463585 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number412055000,412051000,412050025
Número de loteA0462610 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/05/2024 Catalog Number412055000,412051000,412050025
Número de loteA0458127 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2023 Catalog Number412055000,412051000,412050025
Número de loteA0456631 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/10/2023 Catalog Number412055000,412051000,412050025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de hidroxilamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >