Learn More
Integra Biosciences™ Filtro de membrana hidrófobo
Proteja la fuente de vacío durante la aspiración con este filtro de membrana. Los filtros de membrana hidrófoba Integra Biosciences™ se han diseñado para su uso con sistemas de aspiración VACUSAFE.
Marca: Integra Biosciences™ 158015
Descripción
- Filtro de membrana hidrófobo Vacusafe
- no estéril, 0,45µ m
- Diámetro de 60 mm
- Para su uso con los sistemas de aspiración VACUSAFE
Especificaciones
Filtro de membrana | |
0,45 μm | |
1 unidad |
Para el sistema de aspiración VACUSAFE | |
hidrófobos | |
Filtro de membrana |
Título del producto
Integra Biosciences™ Filtro de membrana hidrófobo > Diámetro: 60mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido