Learn More
Ftalato de hidrógeno - C6H4(COO)2H para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrogen Phthalate |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Concentración | 1 g/L |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Solvent or Matrix | H2O |
Cantidad | 500 mL |
Título del producto
Ftalato de hidrógeno - C6H4(COO)2H para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido