Learn More
Peróxido de hidrógeno, solución tópica, contiene fenacetina al 0,05 % máx. como conservante, de 2,5 a 3,5 %, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™ Código de producto.: 15567984
Peróxido de hidrógeno, solución tópica, contiene fenacetina al 0,05 % máx. como conservante, de 2,5 a 3,5 %, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15567984
500 mL, Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Código de producto. 15567984
Marca: Avantor J.T.Baker 218201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen Peroxide
Nombre de nota Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.01
Porcentaje de pureza 2.5 to 3.5%
Grado USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.00kg
Título del producto
Peróxido de hidrógeno, solución tópica, contiene fenacetina al 0,05 % máx. como conservante, de 2,5 a 3,5 %, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™ >