Learn More
cloruro de hidrógeno, solución de 1,25 M en etanol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid |
---|---|
Nombre de nota | 1.25M solution in ethanol |
CAS | 7647-01-0, 64-17-5 |
Densidad | 0.8250 g/ml |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Hydrochloric acid | |
7647-01-0, 64-17-5 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
12 °C | |
HCl | |
14, 4794 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
1.25M solution in ethanol | |
0.8250 g/ml | |
0,825 | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
313 | |
36.46 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Líquido y vapores muy inflamables.
Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.
Tóxico en caso de inhalación.
Declaración de GHS P:
No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
Llevar gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Palabra de aviso de GHS: Peligro
- Hydrogen chloride, 1.25M solution in ethanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas