Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 723381.50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10286651
  • 1965.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Especificaciones
0,4 mm
0,25 mm
Separación de enantiómeros
50 m
1 unidad
Columna capilar para GC
Hydrodex β-6TBDM
De 230 °C a 250 °C
Hydrodex β-6TBDM
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC Capillary Column > Longitud: 50 m