Learn More
Solución de ácido clorhídrico 1 M (1N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10284480 Tienda Fisher Chemical Productos
10 l, Bolsa en caja
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
5L
10 l
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Solución de ácido clorhídrico 1M (1N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, ácido muriático, ácido clohídrico, alcoholes de sal, cloruro de hidrógeno hcl, ácido clorhídrico anhidro, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 100 °C
Envase Bolsa en caja
Cantidad 10 l
Forma física Líquido
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46 g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 1M, (1N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Título del producto
Solución de ácido clorhídrico 1 M (1N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ >