Learn More
Hydrochloric acid, For determination of mercury, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming (Hg ≤0.0000005%), ≥37%, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15693090
Hydrochloric acid, For determination of mercury, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming (Hg ≤0.0000005%), ≥37%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15693090 Tienda Honeywell Fluka Productos
2,5 l
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
4 x 2.5L
Código de producto. 15693090
Marca: Honeywell-Fluka 307192.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
for determination of mercury, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming (Hg ≤0.0000005%),≥37%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Color Amarillo
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Concentración ≥37%
Densidad 1,2 g/ml a 25 °C
Envase Frasco de polietileno
Residuo después del encendido ≤0,0005 % (como SO4)
Presión de vapor 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37.7 °C)
Cantidad 2,5 l
Número UN 1789
Beilstein 1098214
Información de solubilidad Soluble en agua
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
Título del producto
Hydrochloric acid, For determination of mercury, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming (Hg ≤0.0000005%), ≥37%, Honeywell Fluka™ >