Learn More
Concentrado de ácido clorhídrico, para solución estándar de 2 l, 1 M de HCl (1N), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15655270
Concentrado de ácido clorhídrico, para solución estándar de 2 l, 1 M de HCl (1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15655270 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 Ea., Frasco de polietileno, paquete de 6
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 Ea.
Envase:
Ampolla
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 15655270
Marca: Honeywell-Fluka 382816X1EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
for 2L standard solution, 1 M HCl (1N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid concentrate
Nombre de nota For 2L standard solution, 1 M HCl (1N)
Punto de ebullición 100°C (literature)
% mín. CAS ≥70.0000%, ≥20.0000%
Concentración 1 M HCl (1N)
% máx. CAS <80.0000%, <30.0000%
Densidad 1.012 g/cm3
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 190 mmHg (25°C)
Cantidad 6 x 1 Ea.
Fórmula lineal HCl
Forma física Concentración
Número UN UN1789
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Título del producto
Concentrado de ácido clorhídrico, para solución estándar de 2 l, 1 M de HCl (1N), Honeywell Fluka™ >