Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 10L standard solution, 1 M HCl (1N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
4 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid concentrate |
Nombre de nota | For 10L standard solution, 1 M HCl (1N) |
Punto de ebullición | 100°C (literature) |
% mín. CAS | ≥70.0000%, ≥20.0000% |
Concentración | 1 M HCl (1N) |
% máx. CAS | <80.0000%, <30.0000% |
Densidad | 1.012 g/cm3 |
Envase | Frasco de polietileno |
Presión de vapor | 190 mmHg (25°C) |
Cantidad | 4 x 1 Ea. |
Mostrar más |
Título del producto
Hydrochloric acid concentrate, For 10L standard solution, 1 M HCl (1N), Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido