Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 10L standard solution, 1 M HCl (1N), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15685270
Hydrochloric acid concentrate, For 10L standard solution, 1 M HCl (1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15685270 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 pieza
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
4 x 1 Ea.
Código de producto. 15685270
Marca: Honeywell-Fluka 382831EA
Solicitar formato a granel o personalizado
for 10L standard solution, 1 M HCl (1N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid concentrate
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 1 pieza
Número UN UN1789
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Título del producto
Hydrochloric acid concentrate, For 10L standard solution, 1 M HCl (1N), Honeywell Fluka™ >