Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15675260
compliance-icons
Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122115 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 pieza, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 15675260
Marca: Honeywell-Fluka 382721EA
Solicitar formato a granel o personalizado
for 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMostrar másMostrar menos
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid concentrate
Envase Ampolla
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 1 pieza
Número UN UN1789
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid concentrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
Título del producto
Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N), Honeywell Fluka™ >