Learn More
Concentrado de ácido clorhídrico para dilución a 0,1 N en solución acuosa, DILUT-IT™, J.T. Baker™ Código de producto.: 10107860
compliance-icons
Concentrado de ácido clorhídrico para dilución a 0,1 N en solución acuosa, DILUT-IT™, J.T. Baker™
Código de producto. 10107860
150 mL, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
150 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10107860
Marca: JT Baker 4657
Para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
  • Categoría Gestión del cambio (MOC) = N
  • (1/10 equiv. = 3,646 g de HCl)
  • Produce una solución de 0,1 N después de la dilución a 1000 ml
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Concentración 0,1 mol/l
Densidad 1 g/cm³ (20 °C)
Envase Ampolla DILUT-IT™ (LDPE)
Normalidad Supera prueba
Cantidad 150 mL
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
Título del producto
Concentrado de ácido clorhídrico para dilución a 0,1 N en solución acuosa, DILUT-IT™, J.T. Baker™ >