Learn More
Calibración de ácido clorhídrico y matriz en blanco para ICP, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11458649 Tienda SPEX Certiprep Productos
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Matriz de ácido clorhídrico en blanco para ICP, 500 ml en 5 % HCl, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Matriz de ácido clorhídrico
  • Volumen de 500 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid Blank
CAS 7647-01-0
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Cantidad 500 mL
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo Muriatic Acid
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Solvent or Matrix 5% HCl
Grado Plasma
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Calibración de ácido clorhídrico y matriz en blanco para ICP, SPEX CertiPrep™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt