Learn More
Ácido clorhídrico 8 M para uso en laboratorio y titulaciones, Chem Lab Código de producto.: 12675925
Ácido clorhídrico 8 M para uso en laboratorio y titulaciones, Chem Lab
Código de producto. 12675925
Ácido clorhídrico 8 M para uso en laboratorio y titulaciones, 1 l
Click to view available options
:
Ácido clorhídrico 8 M para uso en laboratorio y titulaciones, 1 l
Código de producto. 12675925
Marca: Chem Lab CL05.0319.1000
Especificaciones
Color Incolora
CAS 7647-01-0
Punto de fusión de -25 °C
Punto de ebullición de 107 °C
Concentración 8 M
Densidad 1.12 g/mL
Envase Polietileno
Trazabilidad según el NIST Normas de referencia según NIST SRM 84l
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Peso molecular (g/mol) 36.46
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 8 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
Título del producto
Ácido clorhídrico 8 M para uso en laboratorio y titulaciones, Chem Lab >