Learn More
El ácido clorhídrico al 37 %, con bajo nivel de cadmio, plomo y mercurio, para análisis, cumple las especificaciones analíticas de Ph.EUR., Fisher Chemical™
43.60€ - 67.35€
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10254100
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
H/1180/PB08
500mL.
44.50€
500 ml
12625167
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
H/1180/PB15
1 l
43.60€
1 litro
12635167
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
H/1180/PB17
2,5 l
67.35€
2.50 litros
Descripción
Descripción
El ácido clorhídrico al 37 % para análisis con bajo nivel de cadmio, plomo y mercurio cumple las especificaciones analíticas de la Farmacopea europea.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
El ácido clorhídrico al 37 %, con bajo nivel de cadmio, plomo y mercurio, para análisis, cumple las especificaciones analíticas de Ph.EUR., Fisher Chemical™