Learn More
Ácido clorhídrico, 36,5-38,0 %, reactivo BAKER INSTRA-ANALYZED, para análisis de la ACS, J.T. Baker™ Código de producto.: 15504065
compliance-icons compliance-icons
Ácido clorhídrico, 36,5-38,0 %, reactivo BAKER INSTRA-ANALYZED, para análisis de la ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 15504065
2,5 l, 2.50 litro
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
Código de producto. 15504065
Marca: Avantor J.T.Baker 953033
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC clorano
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Color Incolora
Nombre de nota ACS
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 50 °C
Olor Punzante
Residuo después del encendido ≤3 ppm
Gravedad específica De 1,185 a 1,192 a 15,6 °C (60 °F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 36.5 to 38.0 %
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
Título del producto
Ácido clorhídrico, 36,5-38,0 %, reactivo BAKER INSTRA-ANALYZED, para análisis de la ACS, J.T. Baker™ >