Learn More
Cole-Parmer™ Hydrion pH Indicator Strips
Tiras indicadoras de pH Cole-Parmer Hydrion, intervalo de pH:1 a 14, indicador de color:sí, formato:tira, para usar con:prueba de pH inmediata, incluye:100 varillas de inmersión y una práctica tabla de colores correspondientes, cantidad:100/paq.
Marca: Cole-Parmer™ 59200-10
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Tiras indicadoras de pH Cole-Parmer Hydrion, intervalo de pH:1 a 14, indicador de color:sí, formato:tira, para usar con:prueba de pH inmediata, incluye:100 varillas de inmersión y una práctica tabla de colores correspondientes, cantidad:100/paq.
Especificaciones
Sí | |
Tira | |
100 varillas de inmersión y una práctica tabla de colores correspondientes | |
Tira indicadora de pH Hydrion |
Desde 1 hasta 14 | |
Prueba de pH inmediata | |
100/paquete |