Learn More
Cole-Parmer™ Tiras indicadoras de pH Hydrion
Código de producto. p-8004089 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 1 a 14
Desde 5 hasta 9
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
11779899 Desde 5 hasta 9 cada uno
11765318 De 1 a 14 cada uno
2 options
Código de producto. 11779899
Marca: Cole-Parmer™ 5920014
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tiras indicadoras de pH Cole-Parmer Hydrion, intervalo de pH:1 a 14, indicador de color:sí, formato:tira, para usar con:prueba de pH inmediata, incluye:100 varillas de inmersión y una práctica tabla de colores correspondientes, cantidad:100/paq.
Especificaciones
Indicador de color
Intervalo de pH Desde 5 hasta 9
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Para pruebas de pH inmediatas
Incluye 100 varillas de inmersión y una práctica tabla de colores correspondientes
Cantidad 100/paquete
Tipo Tira indicadora de pH Hydrion