Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat E, reactivo para valoración culombimétrica KF (basado en etanol), para células con y sin diafragma, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 6
Descripción
Ventajas de los reactivos culombimétricos Hydranal
- Facilidad de uso
- Alta precisión para cantidades de trazas de agua
- Condiciones estables del recipiente de valoración
- Amplia gama de productos
- Vida útil prolongada (hasta cinco años)
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - Coulomat E |
Nombre de nota | Reagent for coulometric KF titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm |
Densidad | 0.980 g/cm3 |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Cantidad | 6 x 500 mL |
% mín. CAS | ≥50.0000%, ≥10.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000% |
% máx. CAS | <70.0000%, <20.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <10.0000% |
CAS | 111-42-2, 67-56-1, 101023-55-6, 7446-09-5, 68007-08-9 |
Punto de ebullición | 67°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL-Coulomat E
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2'-iminodiethanol;diethanolamine, methanol, sulphur dioxide, imidazole, ethanol; ethyl alcohol, 1
Título del producto
HYDRANAL™ - Coulomat E, reactivo para valoración culombimétrica KF (basado en etanol), para células con y sin diafragma, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido