Learn More
Disolvente G HYDRA-POINT™ para sistema de dos componentes, J.T. Baker™ Código de producto.: 10211311
Disolvente G HYDRA-POINT™ para sistema de dos componentes, J.T. Baker™
Código de producto. p-7220843 Tienda J.T.Baker Productos
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. 10211311
Marca: JT Baker 8855.1000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disolvente sin piridina para valoración volumétrica Karl Fischer
  • Reactivos volumétricos para la determinación del agua mediante valoración de Karl Fischer
  • No importa cuáles sean los requisitos para sistemas volumétricos, los reactivos de Karl Fischer HYDRA-POINT™ facilitan la determinación del agua y no presentan problemas
  • No contienen piridina y están especialmente formulados para los procedimientos de aplicación existentes para proporcionar resultados uniformes y fiables para todo tipo de muestras
  • Formulado para alcanzar cada criterio de valoración de forma rápida, precisa y con reproducibilidad
  • Precisión: los reactivos cuentan con tituladores que son más estables con menos desviación, lo que ayuda a ahorrar tiempo y a reducir el uso de reactivos
  • Para su uso con el titulador 2 HYDRA-POINT™ n.º de producto 8845 o el titulador 5 HYDRA-POINT™ n.º de producto 8844
Especificaciones
Cantidad 1 L
Prueba de uso Suitability for Karl Fischer titration: Passes Test
Número UN 1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydra-Point Solvent G
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, imidazole,sulphur dioxide
Título del producto
Disolvente G HYDRA-POINT™ para sistema de dos componentes, J.T. Baker™ >