Learn More
Cytiva Agua de calidad WFI (agua para inyectables) HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
10 L
20 L
200 L
Tamaño de la unidad:
10 LT
1000 ML
20 LT
200 litros
500 ML
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
Nombre IUPAC | water |
Peso molecular (g/mol) | 18.02 |
Cantidad | 500 ml |
Título del producto
Cytiva Agua de calidad WFI (agua para inyectables) HyClone™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido