Learn More
Cytiva Suero de ternero recién nacido HyClone™, origen neozelandés
Una excelente alternativa rentable al suero fetal bovino (SBF)
95.00€ - 162.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador a <20 °C |
---|---|
Age | < 10 días |
País de origen | Nueva Zelanda |
Formulario | Suero |
Tipo de producto | Suero bovino de ternero recién nacido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16211112
|
Cytiva
SH30401.01IR30-40 |
500 mL |
95.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16241112
|
Cytiva
SH30401.02IR30-40 |
1000 mL |
162.00€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Complementa el crecimiento del cultivo celular
- Obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días de edad
- Fabricado de acuerdo con las directrices de las cGMP en una instalación homologada por la ISO 9001: 2008
- Cumple con las regulaciones de USDA
- Traceable
- Con filtro
Especificaciones
Almacenar en el congelador a <20 °C | |
Nueva Zelanda | |
Suero bovino de ternero recién nacido | |
Irradiado (de 30 a 40 kGy) | |
HyClone™ |
< 10 días | |
Suero | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
Contribuye al crecimiento del cultivo celular |