Learn More
Cytiva Suero de ternero recién nacido HyClone™, origen neozelandés
Código de producto. 16211112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16211112 500 mL 500 ml
16241112 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16211112 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30401.01IR3040
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente alternativa rentable al suero fetal bovino (SBF)
  • Complementa el crecimiento del cultivo celular
  • Obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días de edad
  • Fabricado de acuerdo con las directrices de las cGMP en una instalación homologada por la ISO 9001: 2008
  • Cumple con las regulaciones de USDA
  • Traceable
  • Con filtro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador a <20 °C
Age <10 días
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Suero
Tipo de producto Suero bovino de ternero recién nacido
Cantidad 500 mL
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado (30 a 40 kGy)
Volumen (métrico) 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Contribuye al crecimiento del cultivo celular
Línea de productos HyClone