Learn More
Cytiva Suero de ternero recién nacido HyClone™, origen neozelandés
Código de producto. 16241112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16241112 1000 mL 1000 ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16241112 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30401.02IR3040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    139.74€ / 1000 ml
    Ahorro 70.26€
    33% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Una excelente alternativa rentable al suero fetal bovino (SBF)
  • Complementa el crecimiento del cultivo celular
  • Obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días de edad
  • Fabricado de acuerdo con las directrices de las cGMP en una instalación homologada por la ISO 9001: 2008
  • Cumple con las regulaciones de USDA
  • Traceable
  • Con filtro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador a <20 °C
Age <10 días
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Suero
Tipo de producto Suero bovino de ternero recién nacido
Cantidad 1000 mL
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado (30 a 40 kGy)
Volumen (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Contribuye al crecimiento del cultivo celular
Línea de productos HyClone
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.