Learn More
Cytiva Medio esencial mínimo HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
500 mL
6 x 1000 ml
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, EBSS
Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Rojo de fenol
Solución salina equilibrada de Earle (EBSS)
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
- Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
- Fabricado mediante procesos certificados según norma ISO 9001
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | MEM/ Alpha modification without L-glutamine, ribo- and deoxyribonucleosides |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Con aditivos | Rojo de fenol |
| Sin aditivos | No Glutamine, No Ribonucleosides, No Deoxyribonucleosides |
| Cantidad | 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | cGMP, ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Descripción | MEM/Alpha Modification without L-Glutamine, without Ribo- and Deoxyribonucleosides |