Learn More
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Con aditivos:
Calcio, Magnesio
Calcio, Magnesio, Rojo de fenol
Phenol Red
Phenol Red, Calcium, Magnesium
Rojo de fenol
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
paquete de 6
Descripción
- Se utiliza para lavar y tratar tejidos y células
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas cGMP e ISO 9001:2000 |
Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Solución salina equilibrada de Hanks |
Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
Con aditivos | Calcio, Magnesio |
Sin aditivos | Sin rojo fenol |
Nivel de endotoxinas | = 1,0 EU/ml |
pH | Desde 7,0 hasta 7,4 |
Mostrar más |
Título del producto
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido