Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, Powder
18.60€ - 78.35€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Formulario | Polvo |
Esterilidad | No estéril |
Sin aditivos | Sin calcio, Sin magnesio |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11511801
|
Cytiva
SH30013.02 |
Sin calcio ni magnesio (polvo), 2 de 5 l |
23.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10021342
|
Cytiva
SH30013.03 |
Sin calcio ni magnesio (polvo); 10 l |
18.60€
10 litros |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10708334
|
Cytiva
SH30013.04 |
Sin calcio ni magnesio (polvo); 50 l |
78.35€
50 litros |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cultivos de células en tampón con la solución salina tamponada con fosfato (PBS) de Dulbecco HyClone™, polvo.
Especificaciones
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 | |
Polvo | |
Sin calcio, Sin magnesio |
De 2 °C a 8 °C | |
No estéril |