Learn More
Cytiva Solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco HyClone™, polvo
Descripción
Cultivos de células en tampón con la solución salina tamponada con fosfato (PBS) de Dulbecco HyClone™, polvo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Polvo |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin aditivos | Sin calcio, Sin magnesio |
| Cantidad | 2 de 5 L |