Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, Powder
Marca:  Cytiva SH30013.04
69.23 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10708334
  • 78.35€ / 50 litros
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Cultivos de células en tampón con la solución salina tamponada con fosfato (PBS) de Dulbecco HyClone™, polvo.
Especificaciones
Especificaciones
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Sin calcio ni magnesio (polvo); 50 l
No estéril
50 L
De 2 °C a 8 °C
Polvo
Sin calcio, Sin magnesio