Learn More
Cytiva Medio en polvo de DMEM/ALTO HyClone™ Código de producto.: 11501781
Cytiva Medio en polvo de DMEM/ALTO HyClone™
Código de producto. p-7058074
10 L, 10 litros
Click to view available options
Cantidad:
10 L
2 de 5 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
2 PCS
Código de producto. 11501781
Marca: Cytiva SH30003.03
Favorece el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con medios DMEM altos en glucosa. El medio en polvo de DMEM/ALTO HyClone™ se fabrica según los procesos de la ISO9001.
  • Formulaciones de medios clásicos de alta calidad en un cómodo envase
  • Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
  • Los rigurosos procesos de fabricación garantizan la consistencia de todos los lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto DMEM/alto en glucosa con L-glutamina, sin piruvato sódico
Sterilization Method No estériles
Con aditivos Glutamina, Glucosa
Sin aditivos Sin piruvato sódico, Sin bicarbonato sódico
Cantidad 10 L
Certificaciones/conformidad cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
Título del producto
Cytiva Medio en polvo de DMEM/ALTO HyClone™ >