Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medios Código de producto.: 11571881
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medios
Código de producto. 11571881
500 mL, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Piruvato sódico, 500 ML
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Piruvato sódico
Glutamine
HEPES
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Sin aditivos:
No Glutamine
No HEPES, No Phenol Red
Sin HEPES
Sin HEPES, Sin rojo fenol
Sin glutamina
Código de producto. 11571881
Marca: Cytiva SH30261.01
Se utiliza para cultivar muchas células de mamíferos diferentes, como MDCK, células gliales, fibroblastos y células endoteliales. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Los medios de comunicación son compatibles con el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción y se fabrican mediante procesos certificados por la ISO 9001:2000.
  • Sistema probado con sueros HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua de calidad WFI y se someten a filtración estéril de 0,1 μm
  • Se ofrece en varios tipos de envase, como el cómodo HyQPAK™ de seis unidades
  • Mezcla de partes iguales de los medios de DMEM y Ham's F12
  • La formulación combina una alta concentración de glucosa, aminoácidos y vitaminas del DMEM con una amplia variedad de otros componentes disponibles en Ham's F-12
  • Contiene 17,5 mmol/l de glucosa y 0,999 mmol/l de piruvato sódico
  • Concentración: 2,5 mM de Con L-glutamina y 15 mM de HEPES
  • Disponible con o sin L-glutamina, rojo de fenol o HEPES
  • Disponible en varios tamaños y formas de líquido o polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio DMEM/F12 con L-glutamina, HEPES y piruvato sódico
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Piruvato sódico
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Título del producto
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medios >