Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (origen australiano)
Mejora el crecimiento de las células. Pruebas de niveles de endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
85.95€ - 105.00€
Especificaciones
Otros ensayos | Lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG, gammaglobulina |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
País de origen | Estados Unidos |
Cantidad | 50 mL |
Código de producto | Marca | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12604217
|
Cytiva
SH30071.01HI |
Inactivado por calor |
105.00€
50 ml |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11596531
|
Cytiva
SH30071.01 |
Ninguno |
85.95€
50 ml |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Specifications
Lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG, gammaglobulina | |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
50 mL | |
Triple filtrado secuencial, 100 nm | |
Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus | |
≤25 mg/dl | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 | |
Estados Unidos | |
Estéril | |
Caracterizado | |
≤25 UE/ml | |
No |