Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (origen australiano)
Click to view available options
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Ninguno
Tamaño de la unidad:
50 ml
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG, gammaglobulina |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 50 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Triple filtrado secuencial, 100 nm |
| Grado | Caracterizado |
| Sustancias contaminantes | Inactivado por calor |
| Mostrar más |