Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (origen australiano)
Mejora el crecimiento de las células. Pruebas de niveles de endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
Marca: Cytiva SH30071.01
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Especificaciones
Lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG, gammaglobulina | |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
50 mL | |
Triple filtrado secuencial, 100 nm | |
Ninguno | |
≤25 UE/ml | |
≤25 mg/dl | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 | |
Estados Unidos | |
Estéril | |
Caracterizado | |
Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus | |
No | |
No |